Få mere at vide
L-Histidine, Pure, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10161760 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10161760 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10161760 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0467/48
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 71-00-1
Molekylær formel C6H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 155.16
MDL nummer MFCD00064315
InChI nøgle HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
SMIL NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 282 °C
pH 7.0 til 8.5
Farve White
Emballage Plastic Powder Jar
Mængde 100 g
Formel vægt 155,16 g/mol
Fysisk form Solid