Få mere at vide
L-Histidin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11374419 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374419 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11374419 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210195410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00 DKK
    227.24 DKK / 10g
    Spare 11.76 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Fungerer som en forløber for histamin ved virkning af histidin decarboxylase. L-Histidin, MP Biomedicals er en essentiel aminosyre med en basisk sidekæde, der indeholder en imidazolgruppe. Den er hydrofil af karakter. Det bruges generelt i medieforberedelse
Histidin biosyntetiseres fra ATP 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphat (PRPP) og glutamin. Til gengæld nedbrydes histidin til glutamat af histidase, urocanase og imidazolonpropionase via dannelsen af urocanat, 4-imidazolon 5-propionat og N-formiminoglutamat.
  • Er blevet brugt til at studere kulturer af den humane T-lymfoblastiske leukæmicellelinje MOLT-4 til at studere modulering af apoptose
  • Har vist sig at forbedre biosyntesen af lovastatin af dyrket Aspergillus terreus
  • Anvendes som en enkelt nitrogenkilde til at undersøge sværmning i Pseudomonas aeruginosa på agar
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine
CAS 71-00-1
Molekylær formel C6H9N3O2
MDL nummer MFCD00064315
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
Opløselighedsinformation Opløselig 50 mg/ml på 0,5 M HCl.
InChI nøgle HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 155.16
Mængde 10 g
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
Formel vægt 155.2
Procent renhed ≥99%
Grad Biochemical
Fysisk form Krystallinsk pulver