Få mere at vide
L-Histidine Monohydrochloride, Multi-Compendial, F.C.C., J.T. Baker™
Artikelnummer. 13284004 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13284004 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 13284004 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 208106
Antal Pris
1 3466.00 DKK / 1kg
6 3109.00 DKK / 1kg
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine Monohydrochloride
CAS 5934-29-2
Molekylær formel C6H12ClN3O3
Emballage Poly Bottle
MDL nummer MFCD00151027
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
InChI nøgle CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
SMIL O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid hydrate hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 209.63
Mængde 1 kg
PubChem CID 165377
Formel vægt 209.63
Grad FCC/Multi-Compendial