Få mere at vide
L-Histidin Monohydrochlorid Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30136554
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136554 10 g
30006312 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH45603810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5934-29-2
Molekylær formel C6 H9 N3 O2 . Cl H . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 209.63
Synonym Histidine hydrochloride monohydrate, (S)-2-Amino-3-(imidazol-4-yl)propanoic acid hydrochloride monohydrate, L-Histidine, hydrochloride, hydrate (1:1:1) (ACI), L-Histidine, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Histidine, monohydrochloride, monohydrate, L- (8CI), L-Histidine hydrochloride monohydrate, L-Histidine monohydrate monohydrochloride, (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid monohydrate monohydrochloride
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyre; hydrerer; hydrochlorid
SMIL O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Histidine hydrochloride monohydrate
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
Mængde 10 g
Formel vægt 209.0567