Få mere at vide
L-Histidin Monohydrochlorid Monohydrat, MP Biomedical
Artikelnummer. 11354429 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354429 1 kg 1kg
11324429 25 g -
11334429 100 g -
11344429 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11354429 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210195791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5290.00 DKK
    5038.51 DKK / 1kg
    Spare 251.49 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 5934-29-2 | C6H12ClN3O3 | 209.63 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 5934-29-2
Molekylær formel C6H12ClN3O3
Molekylvægt (g/mol) 209.63
MDL nummer MFCD00151027
InChI nøgle CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyrehydrat, hydrochlorid
SMIL O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate
Farve Hvid
Mængde 1 kg
Formel vægt 209.6
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Pulver