Få mere at vide
L-Histidin monohydrochloridmonohydrat, cellekulturreagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420197
Mængde:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
500g
Artikelnummer. 15420197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61465.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5934-29-2 | C6H12ClN3O3 | 209.63 g/mol
L-Histidin anvendes i cellekulturmedieformuleringer, der anvendes til biofremstilling. L-Histidin er blevet brugt til at studere kulturer af den humane T-lymfoblastiske leukæmi-cellelinje MOLT-4 til at studere modulering af apoptose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Histidin anvendes i cellekulturmedieformuleringer, der anvendes til biofremstilling. L-Histidin er blevet brugt til at studere kulturer af den humane T-lymfoblastiske leukæmi-cellelinje MOLT-4 til at studere modulering af apoptose.
Opløselighed Frit
opløseligt i vand
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5934-29-2
Molekylær formel C6H12ClN3O3
Molekylvægt (g/mol) 209.63
MDL nummer MFCD00151027
InChI nøgle CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyrehydrat, hydrochlorid
SMIL O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine monohydrochloride monohydrate
Smeltepunkt ∽240°C (decomposition)
Farve Hvid
Beilstein 4168261
Merck Index 14,4720
Opløselighedsinformation Freely soluble in water
Mængde 500 g
Formel vægt 209.63 (191.62 Anhydrous)
Optisk rotation +10° (c=5 in 5N HCl)
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver