Få mere at vide
L-Histidin monohydrochlorid-monohydrat, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15410197
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15410197 100 g 100g
15400197 10 g 10g
15420197 500 g 500g
15430197 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15410197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61465.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    938.40 DKK
    758.65 DKK / 100g
    Spare 179.75 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5934-29-2 | C6H12ClN3O3 | 209,63 g/mol
L-Histidin anvendes i cellekulturmedieformuleringer, der anvendes til biofremstilling. L-Histidin er blevet brugt til at studere kulturer af den humane T-lymfoblastiske leukæmi-cellelinje MOLT-4 til at studere modulering af apoptose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Histidin anvendes i cellekulturmedieformuleringer, der anvendes til biofremstilling. L-Histidin er blevet brugt til at studere kulturer af den humane T-lymfoblastiske leukæmi-cellelinje MOLT-4 til at studere modulering af apoptose.
Opløselighed Frit
opløseligt i vand
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5934-29-2
Molekylær formel C6H12ClN3O3
Molekylvægt (g/mol) 209.63
MDL nummer MFCD00151027
InChI nøgle CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyrehydrat, hydrochlorid
SMIL O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine monohydrochloride monohydrate
Smeltepunkt ∽240 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Beilstein 4168261
Merck Index 14,4720
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand
Mængde 100 g
Formel vægt 209,63 (191,62 Vandfri)
Optisk rotation +10° (c=5 i 5 N HCl)
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver