Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin monohydrochlorid monohydrat, 99%
Artikelnummer. p-3345395
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
Artikelnummer. 11408267
Brand: Thermo Scientific Chemicals A17627.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
L-Histidine monohydrochloride monohydrate, CAS # 5934-29-2, is a histidine precursor through histidine decarboxylase. | CAS: 5934-29-2 | C6H12ClN3O3 | 209.63 g/mol
L-Histidin-monohydrochloridmonohydrat anvendes som en precursor gennem histidin-decarboxylase. Det bruges også til at studere kulturerne af den humane T-lymfoblastiske leukæmicellelinje, modulering af apoptose. Det bruges også til at øge biosyntesen af Lovastatin af dyrket aspergillus terreus. Det bruges som en enkelt nitrogenkilde til at undersøge sværmning i Pseudomonas aeruginosa på agar. Det bruges som en komponent for at undgå risikoen for at forurene bioprodukter med utilsigtede vira.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•L-Histidin-monohydrochloridmonohydrat er en histidin-precursor via histidin-decarboxylase.
Anvendelse
•Som en forløber for histidin kan det bruges til at øge biosyntyhesen af lovastatin af dyrket Aspergillus terreus
• Det bruges som en enkelt nitrogenkilde til at undersøge sværmning i Pseudomonas aeruginosa på agar
• Det kan bruges i laboratorieapplikationer som en komponent for at undgå risikoen for at kontaminere bioprodukter med utilsigtede vira
• Det bruges også til laboratorieundersøgelser af kulturer af den humane T-lymfoblastiske leukæmicellelinje og modulering af apoptose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5934-29-2
Molekylær formel C6H12ClN3O3
Molekylvægt (g/mol) 209.63
MDL nummer MFCD00151027
InChI nøgle CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyrehydrat, hydrochlorid
SMIL O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate
Smeltepunkt ∽240°C (decomposition)
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 4168261
Merck Index 14,4720
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 50 g
Formel vægt 209.63 (191.62 anhydrous)
Procent renhed 99%