Få mere at vide
L-Histidinmethylester dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30394927
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30394927 10 g
1 options
Artikelnummer. 30394927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH45602010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride
CAS 7389-87-9
Molekylær formel C7H11N3O2 . 2(HCl)
Mængde 10 g
Synonym Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, (S)-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, Methyl L-Histidinate Dihydrochloride, NSC 522221
InChI formel InChI=1S/C7H11N3O2.2ClH/c1-12-7(11)6(8)2-5-3-9-4-10-5;;/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H/t6-;;/m0../s1
SMIL Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
IUPAC navn methyl(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoat; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 242.1
Formel vægt 241.0385