Få mere at vide
L-histidin methylester dihydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11439543
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439543 100 g 100g
11419543 5 g 5g
11429543 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439543 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12386.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7389-87-9 | C7H11ClN3O2 | 204,63 g/mol
L-Histidin-methylester-dihydrochlorid anvendes til fremstilling af optisk ren L-(+)-ergothionein.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L-Histidin-methylester-dihydrochlorid anvendes til fremstilling af optisk ren L-(+)-ergothionein.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid, methanol og
vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er hygroskopisk i naturen. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7389-87-9
Molekylær formel C7H11ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 204.63
MDL nummer MFCD00012701
InChI nøgle VXXIPPPPKNWFLK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine methyl ester dihydrochloride, h-his-ome.2hcl, methyl l-histidinate dihydrochloride, l-histidine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, l-+-histidine methyl ester dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-3h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, histidine methyl ester dihydrochloride, c7h11n3o2.2hcl
PubChem CID 2723645
SMIL [Cl].COC(=O)C(N)CC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine methyl ester dihydrochloride
Smeltepunkt 198 °C (dekomponering)
Beilstein 3572010
Opløselighedsinformation Opløseligt i dimethylsulfoxid, methanol og vand.
IUPAC navn methyl-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propanoat-hydrochloridyl
Mængde 100 g
Formel vægt 242.11
Optisk rotation +10° (c=2 i vand)
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed ≥98%