Få mere at vide
L-histidin methylester dihydrochlorid, 98+%
Beskrivelse
L-Histidin-methylester-dihydrochlorid anvendes til fremstilling af optisk ren L-(+)-ergothionein.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid, methanol og
vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er hygroskopisk i naturen. Opbevares under tør inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Histidine methyl ester dihydrochloride |
| Smeltepunkt | 198 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 3572010 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i dimethylsulfoxid, methanol og vand. |
| IUPAC navn | methyl-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propanoat-hydrochloridyl |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 242.11 |
| Optisk rotation | +10° (c=2 i vand) |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Procent renhed | ≥98% |