Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Histidin methylester dihydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 10520391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10520391 100 g Glasflaske 100g
10118043 5 g Glasflaske 5g
10265060 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10520391 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 120821000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 7389-87-9 | C7H11ClN3O2 | 204,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7389-87-9
Molekylær formel C7H11ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 204.63
MDL nummer MFCD00012701
InChI nøgle VXXIPPPPKNWFLK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine methyl ester dihydrochloride, h-his-ome.2hcl, methyl l-histidinate dihydrochloride, l-histidine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, l-+-histidine methyl ester dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-3h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, histidine methyl ester dihydrochloride, c7h11n3o2.2hcl
PubChem CID 2723645
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoat;dihydrochlorid
SMIL [Cl].COC(=O)C(N)CC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Histidine methyl ester dihydrochloride
Navn note 97%
Smeltepunkt 207,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 25, 515
Specifik rotationstilstand +15° (24 °C c=1, MeOH)
Specifik rotation +15.00
Formel vægt 242.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Histidine methyl ester dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.