Få mere at vide
L-Histidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422559
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16422559 1 g
1 options
Artikelnummer. 16422559 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0832
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress L-Histidine is an essential amino acid for infants. L-Histidine is an inhibitor of mitochondrial glutamine transport.
L-Histidine is an essential amino acid for infants. L-Histidine is an inhibitor of mitochondrial glutamine transport.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine
CAS 71-00-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H9N3O2
Opløselighedsinformation H2O : 20.83 mg/mL (134.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 155.15
Mængde 1 g
Formel vægt 155.15
Procent renhed 99.16%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation