Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Histidine hydrochloride monohydrate |
| Navn note | 98% |
| Ammonium | 200 ppm maks. |
| pH | 3 til 5 (2,5% sol ved 25 °C) |
| Farve | Hvid |
| Tungmetaller (som Pb) | 10 ppm maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Jern (Fe) | 10 ppm maks. |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Tab ved tørring | 7% til 10% (3 timer) (145 til 150 °C) |
| Vis mere |