Få mere at vide
L-Histidin hydrochlorid monohydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10444045 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
Artikelnummer. 10444045
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5934-29-2 | C6H12ClN3O3 | 209.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5934-29-2
Molekylær formel C6H12ClN3O3
Molekylvægt (g/mol) 209.63
MDL nummer MFCD00151027
InChI nøgle CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyrehydrat, hydrochlorid
SMIL O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine hydrochloride monohydrate
Navn note 98%
Ammonium 200ppm max.
pH 3 to 5 (2.5% soln. at 25°C)
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 10ppm max.
Analyseprocentområde 98%
Tab ved tørring 7% to 10% (3 hrs) (145 to 150°C)
Andre aminosyrer 0.5% max. (TLC)
Emballage Plastflaske
Beilstein 25, 513
Specifik rotation + 9.90
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 10, 4617
Sulfat aske 0.1% max.
Specifik rotationstilstand + 9.90 (20.00°C c=11,6 N HCl)
Mængde 500 g
Formel vægt 209.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller