Få mere at vide
L-Histidinhydrochlorid-monohydrat, 98%
Artikelnummer. 10095790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10095790 100 g Plastflaske -
10761442 25 g Plastflaske 25g
10444045 500 g Plastflaske 500g
10277563 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10095790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411731000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1029.87 DKK
    886.65 DKK / 100g
    Spare 143.22 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 5934-29-2 | C6H12ClN3O3 | 209,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5934-29-2
Molekylær formel C6H12ClN3O3
Molekylvægt (g/mol) 209.63
MDL nummer MFCD00151027
InChI nøgle CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyrehydrat, hydrochlorid
SMIL O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine hydrochloride monohydrate
Navn note 98%
Ammonium 200 ppm maks.
pH 3 til 5 (2,5% sol ved 25 °C)
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 98%
Tab ved tørring 7% til 10% (3 timer) (145 til 150 °C)
Andre aminosyrer 0,5% maks. (TLC)
Emballage Plastflaske
Beilstein 25, 513
Specifik rotation +9.90
Sulfat 300 ppm maks.
Merck Index 10, 4617
Sulfat aske 0,1% maks.
Specifik rotationstilstand +9,90 (20,00 °C c=11,6 N HCl)
Mængde 100 g
Formel vægt 209.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller