Få mere at vide
Melford L-Histidin HCI
Artikelnummer. 30018347
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
30018347 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30018347 Leverandør Melford Leverandørnr. H750801000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
L-Histidinhydrochloridmonohydrat er en forbindelse, der almindeligvis anvendes i biovidenskabelig forskning, især inden for biokemi og molekylærbiologi.
L-Histidinhydrochloridmonohydrat er en forbindelse, der almindeligvis anvendes i biovidenskabelig forskning, især inden for biokemi og molekylærbiologi. Det er hydrochloridsaltformen af L-histidin, en essentiel aminosyre, der spiller afgørende roller i proteinsyntese, enzymkatalyse og neurotransmitterregulering. Monohydrataspektet indikerer, at det indeholder et molekyle vand pr. molekyle af forbindelsen.
I forskning bruges L-Histidin Hydrochloride Monohydrate ofte i cellekulturmedier til at understøtte cellevækst og levedygtighed, såvel som i proteinrensnings- og krystallisationsprocesser.
Dens tilgængelighed i en stabil, krystallinsk form gør den værdifuld for eksperimentel reproducerbarhed og nøjagtighed i forskellige biologiske assays og undersøgelser.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine HCl
CAS 5934-29-2
Molekylær formel C6H9N3O2-HCl-H20
Mængde 1 kg