Få mere at vide
L-Histidin, fri base,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11394419 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394419 100 g 100g
11384419 25 g 25g
11304429 500 g 500g
11314429 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11394419 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210195480
Precursor for histamin ved virkning af histidin decarboxylase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71-00-1
Molekylær formel C6H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 155.16
MDL nummer MFCD00064315
InChI nøgle HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMIL NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-Histidine
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99%
IUPAC navn 2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyre
Mængde 100 g
Formel vægt 155.16
Fysisk form Krystallinsk pulver