Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-Histidine |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyre |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 155.16 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |