Få mere at vide
L-Histidine, 99+%, [Free Base], MP Biomedicals
Artikelnummer. 11435212 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11435212 100 g
11445212 500 g
11451871 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435212 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219468480
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 71-00-1
Molekylær formel C6H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 155.16
MDL nummer MFCD00064315
InChI nøgle HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC navn 2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyre
SMIL NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine, 99+%
Navn note Free Base
Mængde 100 g
Formel vægt 155.2
Grad Celledyrkning