Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98+%
Beskrivelse
L-Histidin fungerer som en forløber for histamin og en komponent af carnosin. Det bruges også i medicin, fodertilsætningsstof, biokemisk forskning, kosttilskud. Det bruges i en ernæringsforstærker, er aminosyrevæskeinfusionen. Det kan bruges til behandling af mavesår.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
L-Histidin fungerer som en forløber for histamin og en komponent af carnosin. Det bruges også i medicin, fodertilsætningsstof, biokemisk forskning, kosttilskud. Det bruges i en ernæringsforstærker, er aminosyrevæskeinfusionen. Det kan bruges til behandling af mavesår.
Opløselighed Opløseligt i vand (15 mg/ml ved 20
C).°
Bemærkninger
Opbevares ved °4 C. Uforeneligt med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Histidine |
| Smeltepunkt | ∼281 °C (dekomponering) |
| pH | 7,0 til 8 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Beilstein | 4673585 |
| Merck Index | 14,4720 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (15 mg/ml ved 20 °C). |
| IUPAC navn | 2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyre |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Vis mere |