Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98+%
Artikelnummer. 11418613
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418613 25 g 25g
11428613 100 g -
11438613 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418613 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A10413.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155,16 g/mol
L-Histidin fungerer som en forløber for histamin og en komponent af carnosin. Det bruges også i medicin, fodertilsætningsstof, biokemisk forskning, kosttilskud. Det bruges i en ernæringsforstærker, er aminosyrevæskeinfusionen. Det kan bruges til behandling af mavesår.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Histidin fungerer som en forløber for histamin og en komponent af carnosin. Det bruges også i medicin, fodertilsætningsstof, biokemisk forskning, kosttilskud. Det bruges i en ernæringsforstærker, er aminosyrevæskeinfusionen. Det kan bruges til behandling af mavesår.
Opløselighed Opløseligt i vand (15 mg/ml ved 20
C).°
Bemærkninger
Opbevares ved °4 C. Uforeneligt med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-00-1
Molekylær formel C6H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 155.16
MDL nummer MFCD00064315
InChI nøgle HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMIL NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine
Smeltepunkt ∽281 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde >98%
Beilstein 4673585
Merck Index 14,4720
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (15 mg/ml ved 20 °C).
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyre
Mængde 25 g
Formel vægt 155.16
Procent renhed ≥98%