Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98%
Artikelnummer. p-3734478 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10665602
Brand: Thermo Scientific Chemicals 166150250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-00-1
Molekylær formel C6H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 155.16
MDL nummer MFCD00064315
InChI nøgle HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyre
SMIL NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine
Smeltepunkt 282.0°C
Ammonium 200ppm max.
pH 7.0 to 8.5 (2% aq. soln.)
Farve Hvid eller gul
Chlorid 200ppm max.
Klor (Cl) 200ppm max.
Udenlandske aminosyrer 0.5% max. (TLC)
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 10ppm max.
Analyseprocentområde 98%
Tab ved tørring 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Emballage Plastflaske
Beilstein 25, 513
Specifik rotation + 12.40
Sulfat 200ppm max.
Merck Index 15, 4758
Transmission 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfat aske 0.1% max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: 41.6g/L (25 c). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents
Specifik rotationstilstand +12.40° (20°C c=11,6N HCl)
Mængde 25 g
Formel vægt 155.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver, Klumpet Pulver eller Smelt