Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98%
Artikelnummer. 10464595 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10464595 500 g Plastflaske 500g
10665602 25 g Plastflaske 25g
10104280 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10464595 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 166155000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-00-1
Molekylær formel C6H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 155.16
MDL nummer MFCD00064315
InChI nøgle HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyre
SMIL NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine
Smeltepunkt 282,0 °C
Ammonium 200 ppm maks.
pH 7,0 til 8,5 (2 % vandig opl.)
Farve Hvid eller gul
Chlorid 200 ppm maks.
Klor (Cl) 200 ppm maks.
Udenlandske aminosyrer 0,5% maks. (TLC)
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 98%
Tab ved tørring 0,2% maks. (105 °C, 3 timer)
Emballage Plastflaske
Beilstein 25, 513
Specifik rotation +12.40
Sulfat 200 ppm maks.
Merck Index 15, 4758
Transmission 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1 cm celle
Sulfat aske 0,1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 41,6 g/L (25 c). Andre opløseligheder: opløselige i mineralsyrer, uopløselige i organiske opløsningsmidler
Specifik rotationstilstand +12,40° (20 °C c=11,6N HCl)
Mængde 500 g
Formel vægt 155.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver, Klumpet Pulver eller Smelt