Få mere at vide
Melford L-Histidin
Artikelnummer. 30018338
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018338 500 g
30018337 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018338 Leverandør Melford Leverandørnr. H75040500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Pyrogenfri.
Pyrogenfri.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine
CAS 71-00-1
Molekylær formel C6H9N3O2
Mængde 500 g