Få mere at vide
L-Hexanoylcarnitine, MedChemExpress
Beskrivelse
L-Hexanoylcarnitine is an acylcarnitine and is found to be associated with celiac disease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Hexanoylcarnitine |
| CAS | 22671-29-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H25NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (128.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CCCCCC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.34 |
| Formel vægt | 259.34 |
| Vis mere |