Få mere at vide
L-Gulono-1,4-lacton, TRC
Artikelnummer. 30136670
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136670 100 g
30136344 25 g
30007442 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG855000100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1128-23-0
Molekylær formel C6 H10 O6
Molekylvægt (g/mol) 178.14
Synonym L-Gulonic acid, γ-lactone, Gulonic acid, γ-lactone, L- (8CI), Dihydroascorbic acid, L-Gulono-1,4-lactone, L-Gulono-γ-lactone, L-Gulonolactone, Reduced ascorbate, Reduced ascorbic acid, γ-Gulonolactone
IUPAC navn (3S,4R,5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-one
SMIL OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Gulono-1,4-lactone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Formel vægt 178.0477
Procent renhed >95%