Få mere at vide
L-Gulono-1,4-lacton, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Gulono-1,4-lactone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m0/s1 |
| Formel vægt | 178.0477 |
| Procent renhed | >95% |