Få mere at vide
L-Gulono-1,4-lactone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493449
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16493449 1 g
1 options
Artikelnummer. 16493449 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW016628
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress L-Gulono-1,4-lactone is a substrate of L-gulono-1,4-lactone oxidoreductase, which catalyzes the last step of the biosynthesis of L-ascorbic (Vatamin) C. In other words, L-Gulono-1,4-lactone is a direct precursor of vitamin C in animals, in plants and in some protists.
L-Gulono-1,4-lactone is a substrate of L-gulono-1,4-lactone oxidoreductase, which catalyzes the last step of the biosynthesis of L-ascorbic (Vatamin) C. In other words, L-Gulono-1,4-lactone is a direct precursor of vitamin C in animals, in plants and in some protists.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Gulono-1,4-lactone
CAS 1128-23-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H10O6
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (280.68 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1O[C@H]([C@@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 178.14
Formel vægt 178.14
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Crystals
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism