Få mere at vide
L(+)-Gulonsyre gamma-lacton, 95+%
Artikelnummer. 10327811 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10327811 25 g Glasflaske 25g
11916191 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10327811 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 255570250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1128-23-0 | C6H10O6 | 178,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1128-23-0
Molekylær formel C6H10O6
Molekylvægt (g/mol) 178.14
InChI nøgle SXZYCXMUPBBULW-SKNVOMKLSA-N
Synonym l-gulonolactone, l-gulono-1,4-lactone, l-gulonic acid gamma-lactone, 3s,4r,5r-5-s-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, l-gulono-gamma-lactone, gamma-gulonolactone, l-gulonic gamma-lactone, l-+-gulono-1,4-lactone, l +-gulonic acid gamma-lactone, l-+-gulonic acid gamma-lactone
PubChem CID 439373
ChEBI CHEBI:17587
IUPAC navn (3S,4R,5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-on
SMIL C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Gulonic acid γ-lactone
Smeltepunkt 183,0 °C til 185,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g, 105 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Specifik rotationstilstand +54,50 (57,50 °C c=2, vand)
Specifik rotation +54.50
Formel vægt 178.14
Procent renhed 95+%
Fysisk form Viskøs opløsning