Få mere at vide
L-Gulonic acid-1,4-lactone, 95%
Artikelnummer. 15438499
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438499 5 g 5g
15448499 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66934.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1128-23-0 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1128-23-0
Molekylær formel C6H10O6
Molekylvægt (g/mol) 178.14
MDL nummer MFCD00064331
InChI nøgle SXZYCXMUPBBULW-SKNVOMKLSA-N
Synonym l-gulonolactone, l-gulono-1,4-lactone, l-gulonic acid gamma-lactone, 3s,4r,5r-5-s-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, l-gulono-gamma-lactone, gamma-gulonolactone, l-gulonic gamma-lactone, l-+-gulono-1,4-lactone, l +-gulonic acid gamma-lactone, l-+-gulonic acid gamma-lactone
PubChem CID 439373
ChEBI CHEBI:17587
IUPAC navn (3S,4R,5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-on
SMIL C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Gulonic acid-1,4-lactone
Smeltepunkt 184°C to 190°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 83002
Opløselighedsinformation Soluble in water
Optisk rotation +54.5° (c=4 in Water)
Formel vægt 178.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver