missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Glycero-D-mannoheptose, TRC

Artikelnummer. 30240801
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240801 10 mg
30240558 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG59849510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4305-74-2
Molekylær formel C7 H14 O7
Molekylvægt (g/mol) 210.18
IUPAC navn (2S,3S,4R,5R,6S)-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanal

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Glycero-D-mannoheptose
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H14O7/c8-1-3(10)5(12)7(14)6(13)4(11)2-9/h1,3-7,9-14H,2H2/t3-,4+,5-,6-,7+/m1/s1
SMIL (2S,3S,5R)-3-methyl-4,4,7-trioxo-3-(triazol-1-ylmethyl)-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Formel vægt 210.074
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.