missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Glycero-D-mannoheptose, TRC

Artikelnummer. 30240558
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240558 5 mg
30240801 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5984955MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4305-74-2
Molekylær formel C7 H14 O7
Molekylvægt (g/mol) 210.18
IUPAC navn (2S,3S,4R,5R,6S)-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanal

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Glycero-D-mannoheptose
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H14O7/c8-1-3(10)5(12)7(14)6(13)4(11)2-9/h1,3-7,9-14H,2H2/t3-,4+,5-,6-,7+/m1/s1
SMIL OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
Formel vægt 210.074
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.