Få mere at vide
L-Glutathione, reduced, 98+%
Artikelnummer. 15494589
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494589 25 g 25g
15484589 5 g 5g
15404599 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15494589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62166.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Et tripeptid, der anvendes til reduktiv spaltning af disulfidbindinger
Et tripeptid, der anvendes til reduktiv spaltning af disulfidbindinger. L-Glutathion anvendes til behandling af lungesygdomme hos patienter, der er HIV-positive. Det beskytter kræftcellerne ved at give resistens over for kemoterapeutiske lægemidler. Det er involveret i mange aspekter af metabolisme, herunder transport af g-glutanylaminosyrer og reduktiv spaltning af disulfidbindinger. Som en antioxidant forhindrer den skade på vigtige cellulære komponenter, der opstår på grund af reaktive oxygenarter som frie radikaler og peroxid. Det bruges også til at reducere koncentrationerne af inflammatoriske cytokiner (IL-6, IL-18) samt involveret i at øge niveauet af serum Ca 2+ ioner. Det bruges også i hvidvinsproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand
, dimethylformamid, ethanol, fosfatbufret saltvand, fortyndet alkohol, flydende ammoniak og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-18-8
Molekylær formel C10H17N3O6S
Molekylvægt (g/mol) 307.321
MDL nummer MFCD00065939
InChI nøgle RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonym glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansyre
SMIL C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutathione
Navn note reduced
Smeltepunkt ∽193°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 1729812
Merck Index 14,4475
Opløselighedsinformation Soluble in water,dimethyl formamide,ethanol,phosphate buffered saline,diluted alcohol,liquid ammonia and dimethyl sulfoxide.
Optisk rotation −17° (c=2 in Water)
Formel vægt 307.33
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver