Få mere at vide
L-Glutathion, reduceret, 98+%
Descrizione
Et tripeptid, der anvendes til reduktiv spaltning af disulfidbindinger. L-Glutathion anvendes til behandling af lungesygdomme hos patienter, der er HIV-positive. Det beskytter kræftcellerne ved at give resistens over for kemoterapeutiske lægemidler. Det er involveret i mange aspekter af metabolisme, herunder transport af g-glutanylaminosyrer og reduktiv spaltning af disulfidbindinger. Som en antioxidant forhindrer den skade på vigtige cellulære komponenter, der opstår på grund af reaktive oxygenarter som frie radikaler og peroxid. Det bruges også til at reducere koncentrationerne af inflammatoriske cytokiner (IL-6, IL-18) samt involveret i at øge niveauet af serum Ca 2+ ioner. Det bruges også i hvidvinsproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
, dimethylformamid, ethanol, fosfatbufret saltvand, fortyndet alkohol, flydende ammoniak og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutathione |
| Navn note | reduceret |
| Smeltepunkt | ∽193 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1729812 |
| Merck Index | 14,4475 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, dimethylformamid, ethanol, fosfatbufferet saltvand, fortyndet alkohol, flydende ammoniak og dimethylsulfoxid. |
| Optisk rotation | −17° (c=2 i vand) |
| Formel vægt | 307.33 |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.