Få mere at vide
L-Glutathion, oxideret
Artikelnummer. 15415909
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415909 5 g 5g
15405909 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63715.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2231.38 DKK
    2007.65 DKK / 5g
    Spare 223.73 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fungerer som hydrogenacceptor i enzymatisk bestemmelse af NADP og NADPH | CAS: 27025-41-8 | C20H32N6O12S2 | 612,63 g/mol
L-Glutathion bruges som en fungerer som hydrogenacceptor ved enzymatisk bestemmelse af NADP og NADPH, det bruges til at reducere tilbage til glutathion (GSH) via det NADPH-afhængige enzym glutathionreduktase. Forholdet mellem GSH og GSSG bruges ofte til at måle niveauet af oxidativt stress i celler, hvor højere koncentrationer af GSSG indebærer mere oxidativt stress
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Glutathion bruges som en hydrogenacceptor ved enzymatisk bestemmelse af NADP og NADPH, den bruges til at reducere tilbage til glutathion (GSH) via det NADPH-afhængige enzym glutathionreduktase. Forholdet mellem GSH og GSSG bruges ofte til at måle niveauet af oxidativ stress i celler,
hvor højere koncentrationer af GSSG indebærer
mere oxidativ stress Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27025-41-8
Molekylær formel C20H32N6O12S2
Molekylvægt (g/mol) 612.63
MDL nummer MFCD00150701
InChI nøgle YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Synonym oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(carboxymethylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]-1-(carboxymethylamino)-1-oxopropan-5-ylsyre]opentano]
SMIL N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutathione, oxidized
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 1718700
Merck Index 14,4475
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, DMF og ethanol.
Optisk rotation −105° (c=2 i vand)
Formel vægt 612.64
Fysisk form Pulver