Få mere at vide
L(-)-glutathion, oxideret hydrat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10697744 25 g Glasflaske 25g
10022001 1 g Glasflaske 1g
10683342 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10697744 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 343840250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27025-41-8 | C20H32N6O12S2 | 612.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27025-41-8
Molekylær formel C20H32N6O12S2
Molekylvægt (g/mol) 612.63
MDL nummer MFCD00150701
InChI nøgle YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Synonym oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(carboxymethylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]-1-(carboxymethylamino)-1-oxopropan-5-ylsyre]opentano]
SMIL N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Glutathione, oxidized hydrate
Smeltepunkt 178.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 4511
Specifik rotationstilstand − 99.00 (20.00°C c=4,water)
Specifik rotation -92° to -106° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Formel vægt 612.64
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller