Få mere at vide
L(-)-Glutathione, oxidized, 98%
Artikelnummer. 10722895 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mg
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
Artikelnummer. 10722895
Brand: Thermo Scientific Acros 320220050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27025-41-8 | C20H32N6O12S2 | 612.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27025-41-8
Molekylær formel C20H32N6O12S2
Molekylvægt (g/mol) 612.63
MDL nummer MFCD00150701
InChI nøgle YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Synonym oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
IUPAC navn 2-amino-4-[(2-{[2-(4-amino-4-carboxybutanamido)-2-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl]disulfanyl}-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl)carbamoyl]butansyre
SMIL N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Glutathione, oxidized
Navn note 98%
Smeltepunkt 178.0°C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0.5% max. (800°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 04, IV, 3168
Merck Index 15, 4511
Specifik rotationstilstand −99.00 (20.00°C c=4,water)
Specifik rotation − 99.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 612.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver