Få mere at vide
L(-)-Glutathion, oxideret, 98%
Artikelnummer. 10185660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10185660 500 mg Glasflaske 500mg
10722895 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10185660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 320225000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.13 DKK
    383.65 DKK / 500mg
    Spare 42.48 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 27025-41-8 | C20H32N6O12S2 | 612,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27025-41-8
Molekylær formel C20H32N6O12S2
Molekylvægt (g/mol) 612.63
MDL nummer MFCD00150701
InChI nøgle YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Synonym oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
IUPAC navn 2-amino-4-[(2-{[2-(4-amino-4-carboxybutanamido)-2-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl]disulfanyl}-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl)carbamoyl]butansyre
SMIL N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Glutathione, oxidized
Navn note 98%
Smeltepunkt 178,0 °C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0,5% maks. (800 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Beilstein 04, IV, 3168
Merck Index 15, 4511
Specifik rotationstilstand −99,00 (20,00 °C c=4, vand)
Specifik rotation −99.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 612.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver