Få mere at vide
γ-L-Glutamyl-L-alanine, MedChemExpress
Beskrivelse
γ-L-Glutamyl-L-alanine, composed of gamma-glutamate and alanine, is a proteolytic breakdown product of larger proteins.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | γ-L-Glutamyl-L-alanine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 5875-41-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C8H14N2O5 |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (229.14 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMIL | OC([C@@H](N)CCC(N[C@@H](C)C(O)=O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.21 |
| Vis mere |