Få mere at vide
L-glutamin, USP Grad, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11408382 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408382 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11408382 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219960890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3210.00 DKK
    3056.01 DKK / 500g
    Spare 153.99 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 56-85-9
Molekylær formel C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00008044
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid; L-Glutamic acid 5-amide
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-carbamoylbutansyre
SMIL N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamine, USP
Smeltepunkt 185,5 °C
pH 5 til 6 (ved 14,6 g/L, 25 °C)
Farve Hvid
Beilstein 1723797
Tæthed 1,364 g/cm3
Mængde 500 g
Optisk rotation (40 mg/ml vandig opløsning (ved 20 °C) +6,3° til +7,3°)
Grad USP
Fysisk form Pulver
Kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.