Få mere at vide
L-glutamin, USP - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 12694725
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
12694725 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 12694725 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 207806
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamine
CAS 56-85-9
Molekylær formel C5H10N2O3
Emballage Poly flaske
MDL nummer MFCD00008044
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMIL N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyre
Molekylvægt (g/mol) 146.15
Mængde 1 kg
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Formel vægt 146.15
Grad FCC/USP