Få mere at vide
L-glutamin, USP - FCC, J.T. Baker™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamine |
| CAS | 56-85-9 |
| Molekylær formel | C5H10N2O3 |
| Emballage | Poly flaske |
| MDL nummer | MFCD00008044 |
| Synonym | l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid |
| InChI nøgle | ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N |
| SMIL | N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.15 |
| Vis mere |