Få mere at vide
L-Glutamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 146.0691 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |