Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(+)-Glutamine |
| Smeltepunkt | 185,0 °C |
| Lineær formel | H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 35 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselig i methanol, ethanol, ether, benzen, acetone, ethylacetat, kloroform, opløselig i mineralsyrer, opløselig i ethanol: 46 μg/100 ml (25 °C), opløselig i methanol: 3,5 mg/100 ml (2 |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 146.15 |