Få mere at vide
L(+)-Glutamin, specificeret efter kravene til USP
Artikelnummer. 15229295 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15229295 50 g 50g
15239295 250 g 250g
15219295 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15229295 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 386030500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-85-9
Molekylær formel C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00008044
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC navn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyre
SMIL N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Glutamine
Smeltepunkt 185,0 °C
Lineær formel H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 35 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselig i methanol, ethanol, ether, benzen, acetone, ethylacetat, kloroform, opløselig i mineralsyrer, opløselig i ethanol: 46 μg/100 ml (25 °C), opløselig i methanol: 3,5 mg/100 ml (2
Mængde 50 g
Formel vægt 146.15