Få mere at vide
L-glutamin tert-butylesterhydrochlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamine tert-Butyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 39741-62-3 |
| Molekylær formel | C9H19ClN2O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | L-Glutamine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,12);1H/t6-;/m0./s1 |
| SMIL | O=C(OC(C)(C)C)[C@@H](N)CCC(N)=O.Cl |
| IUPAC navn | tert-butyl L-glutaminat hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.71 |
| Formel vægt | 238.11 |