Få mere at vide
L-glutamin tert-butylesterhydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 15450809
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450809 5 g 5g
15498556 250 mg 250mg
15440809 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63868.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 39741-62-3 | C9H19ClN2O3 | 238,71 g/mol
Reaktant i syntesen af rhenium-glutamin-konjugater. Det bruges hovedsageligt i fødevare- og medicinalindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktant i syntesen af rhenium-glutamin-konjugater. Det bruges hovedsageligt i fødevare- og medicinalindustrien.
Opløselighed Opløselig 0,3 gram
i 2 ml vand klar opløsning.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syrer, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39741-62-3
Molekylær formel C9H19ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 238.71
MDL nummer MFCD00039081
InChI nøgle ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-gln-otbu.hcl, l-glutamine t-butyl ester hydrochloride, h-gln-otbu hcl, s-tert-butyl 2,5-diamino-5-oxopentanoate hydrochloride, h-gln-otbu hydrochloride, l-glutamine tert-butyl ester hydrochloride, hggln-otbu hcl, gln-otbu.hcl, h-gln-otbucl, glutamine t-butyl ester hydrochloride
PubChem CID 15602445
SMIL Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamine tert-butyl ester hydrochloride
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Opløselig 0,3 gram i 2 ml klar vandopløsning.
IUPAC navn tert-butyl (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoat;hydrochlorid
Mængde 5 g
Formel vægt 238.71
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver