Få mere at vide
L-glutamin tert-butylester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Reaktant i syntesen af rhenium-glutamin-konjugater. Det bruges hovedsageligt i fødevare- og medicinalindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reaktant i syntesen af rhenium-glutamin-konjugater. Det bruges hovedsageligt i fødevare- og medicinalindustrien.
Opløselighed Opløselig 0,3 gram
i 2 ml vand klar opløsning.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syrer, varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamine tert-butyl ester hydrochloride |
| Farve | Hvid |
| Opløselighedsinformation | Soluble 0.3gram in 2ml water clear solution. |
| IUPAC navn | tert-butyl (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoat;hydrochlorid |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 238.71 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |