Beskrivelse
- Glutamin er også en af de mest tilgængelige aminosyrer til brug som energikilde, når glukoseniveauet er lavt og energibehovet højt, især for hurtigt prolifererende celletyper eller celler dyrket under hypoksiske forhold, hvor glukosemetabolismen er mindre effektiv.
- Ved temperaturer over 4 °C nedbrydes L-glutamin i cellekulturmediet ikke-enzymatisk.
- Denne korte halveringstid kræver, at L-glutamin tilsættes friskforberedt medie lige før brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | Kemisk defineret, Fri for animalsk oprindelse |
| Form | Væske |
| Produkttype | L-glutamin |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Ingen |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen |
| Mængde | 100 mL |