Få mere at vide
L-glutamin, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11464795 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464795 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11464795 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 091680149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 DKK
    219.41 DKK / 100ml
    Spare 11.59 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
200 mM opløsning Sendes frosset i tøris
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamine
CAS 56-85-9
Molekylær formel C5H10N2O3
MDL nummer MFCD00008044
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMIL N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-carbamoylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 146.15
Mængde 100 mL
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Grad Celledyrkning